Documenti
151602
Sigma-Aldrich
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
96%
Sinonimo/i:
2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OCH3)NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
207 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride (2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride) may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3