Documenti fondamentali
15115
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OPh
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-glutamic acid 1-phenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.34
Beilstein:
7340685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(9-10-13(18)19)14(20)22-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)/t12-/m0/s1
UUGORLVQLJSWBX-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C J Bailey et al.
The Biochemical journal, 284 ( Pt 1), 177-180 (1992-05-15)
The two epidermolytic toxins were shown to have intrinsic N-t-butyloxycarbonyl-L-glutamic acid alpha-phenyl esterase activity. The activity was dependent on free toxin pKa values of 6.6 and 6.8 for ETA and ETB respectively. ETB incorporated 0.97 mol of radiolabelled di-isopropyl phosphorofluoridate/mol