Documenti fondamentali
15093
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(3,5-I2)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Sinonimo/i:
Boc-3,5-diiodo-L-tyrosine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20I2N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Attività ottica
[α]20/D +17±1°, c = 1% in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
144-148 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20I2N2O7/c1-18(2,3)28-17(27)21-12(8-9-6-10(19)15(25)11(20)7-9)16(26)29-22-13(23)4-5-14(22)24/h6-7,12,25H,4-5,8H2,1-3H3,(H,21,27)/t12-/m0/s1
OOTFAHIVGAQXOL-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)