Documenti fondamentali
15073
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asp(OcHx)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-D-aspartic acid 4-cyclohexyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H25NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-D-Asp(OcHx)-OH, ≥98.0% (TLC)
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
solid
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
NLPQIWFEEKQBBN-LLVKDONJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)