Vai a
B2129
L-Aspartic acid β-benzyl ester
≥98%
Sinonimo/i:
β-Benzyl L-aspartate, L-Aspartic acid 4-benzyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
312,00 €
234,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5CH2OCOCH2CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-541-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1983183
234,00 €
Prezzo di listino312,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Aspartic acid β-benzyl ester,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
225 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Application
L-Aspartic acid β-benzyl ester is used in the synthesis of peptides with a 1,4-diazepine-2,5-dione ring structure and in development of block copolymers.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1057B900311260
Boc-Glu-OBzl
Sigma-Aldrich
B9003
Boc-Glu-OBzl
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (KT)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
225 °C
mp
-
mp
95-99 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to faint beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)