Documenti
150576
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-carbonitrile, mixture of isomers
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
82-86 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
12-14 °C (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CC1CC2CC1C=C2
InChI
1S/C8H9N/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
BMAXQTDMWYDIJX-KVARREAHSA-N
Descrizione generale
The hydrogenation of 5-norbornene-2-carbonitrile was studied using real-time mass spectrometric analysis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Roberto A Paz-Schmidt et al.
Analytical chemistry, 81(9), 3665-3668 (2009-04-01)
A new approach for real-time mass spectrometric analysis and identification of intermediates in confined, pressurized vessels is presented. The high-pressure reaction media is depressurized, mixed with a solvent, and fed directly to the atmospheric pressure electrospray ionization source of a