Key Documents
14979
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-L-β-homophenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Beilstein:
3060457
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −19.0±2°, c = 1% in methylene chloride
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
101-107 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(10-13(17)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
ACKWQHCPHJQANL-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)