Documenti fondamentali
14978
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homolys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-7-(Z-amino)heptanoic acid, Nβ-Boc-Nω-Z-L-β-homolysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.46
Beilstein:
8083143
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Boc-β-Homolys(Z)-OH, ≥98.0% (TLC)
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
92-98 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C20H30N2O6/c1-20(2,3)28-19(26)22-16(13-17(23)24)11-7-8-12-21-18(25)27-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-6,9-10,16H,7-8,11-14H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t16-/m0/s1
MAHOLRAVFZCBFL-INIZCTEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)