Documenti
14931
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-Boc-2-(4-fluorobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-fluorobenzyl)-D-proline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22FNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-(S)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Colore
white to almost white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m0/s1
AWTXCFLBYUGCEW-KRWDZBQOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.