Documenti fondamentali
149276
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
98%
Sinonimo/i:
5-Nitrofurfurylidene diacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.17
Beilstein:
255089
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
98%
Impurezze
<2% 5-nitro-2-furaldehyde
Stringa SMILE
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)