Documenti fondamentali
148954
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
97%
Sinonimo/i:
Undecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
105 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl undecanoate was used to prepare the corresponding aldehyde in the presence of Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA)[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride, a new and efficient reducing agent for the conversion of esters to aldehydes.
Tetrahedron Letters, 48(29), 5061-5064 (2007)