Documenti fondamentali
148067
Sigma-Aldrich
Glycidyl 4-methoxyphenyl ether
99%
Sinonimo/i:
2,3-Epoxypropyl 4-methoxyphenyl ether
Scegli un formato
25 G
199,00 €
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
199,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-6-10-7-13-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
AVWGFHZLPMLKBL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Ya'nan Wang et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-30)
Ring-opening copolymerization (ROCOP) is an effective means to prepare functionalized polyester. In this work, a type of selenide-containing polyesters with controllable structure, molecular weight, and molecular weight distribution was successfully prepared by ROCOP of γ-selenobutyrolactone and epoxy compounds. The influence