Documenti fondamentali
146285
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzotrichloride
99%
Sinonimo/i:
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. ebollizione
75 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)