145424
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde
99%
Sinonimo/i:
(5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-(Acetoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)furfural, 5-(Acetoxymethyl)furfuraldehyde
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
53-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(COC(C)=O)o1
InChI
1S/C8H8O4/c1-6(10)11-5-8-3-2-7(4-9)12-8/h2-4H,5H2,1H3
QAVITTVTXPZTSE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?