144029
2,6-Dimethylquinoline
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
57-59 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2nc(C)ccc2c1
InChI
1S/C11H11N/c1-8-3-6-11-10(7-8)5-4-9(2)12-11/h3-7H,1-2H3
JJPSZKIOGBRMHK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?