143375
5-Chloro-1-phenyl-1H-tetrazole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
120-123 °C (lit.)
Solubilità
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
Clc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H5ClN4/c8-7-9-10-11-12(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
DHELIGKVOGTMGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?