140562
5-Chloroisatin
97%
Sinonimo/i:
5-Chloro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
254-258 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?