140287
1,2-Diphenoxyethane
99%
Sinonimo/i:
Ethylene glycol diphenyl ether
Saggio
99%
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
C(COc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
XCSGHNKDXGYELG-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
341.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
171.8 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?