139246
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
97%
Sinonimo/i:
TMDS
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
Punto di fusione
99-100 °C
Densità
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si](C)(C)N[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C4H15NSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h5-7H,1-4H3
NQCZAYQXPJEPDS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C