138053
1-Adamantanecarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
1-Cyanoadamantane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
193-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
FQFZASRJFRAEIH-BIBSGERRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3