137472
2,4-Dimethylanisole
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
191 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
UJCFZCTTZWHRNL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dimethylanisole was used to study the solvolysis of 1,4-dimethyl-4-nitrocyclohexa-2,5-dien-1. It was used to study the photolysis of charge transfer complex of 2,4-dimethylanisole with tetranitromethane.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Photochemical Nitration by Tetranitromethane. Part XXXVII. t Adduct Formation and the Regiochemistry of Attack of Trinitromethanide Ion on Radical Cations in the Photochemical Reactions of 2-Methyl-, 2, 3-Dimethyl-and 2, 4-Dimethylanisoles.
Timmerman-Vaughan DJ.
Acta Chemica Scandinavica, 51(19971), 73-87 (1997)
The role of ion-molecule pair intermediates in acid-catalyzed solvolysis. General base-catalyzed formation of 4-methylbenzyl carbocation and its trapping by nucleophiles.
Thibblin A.
The Journal of Organic Chemistry, 58(26), 7427-7433 (1993)
Reactions of the 1-hydroxy-1, 4-dimethylcyclohexadienyl cation, an intermediate in the solvolysis of 1, 4-dimethyl-4-nitrocyclohexa-2, 5-dien-1-ol.
Fischer A, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 64(6), 1093-1101 (1986)