136476
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
97%
About This Item
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
ketone
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H9FO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H,17,18)
FJAZVXUPZQSZKI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?