Documenti fondamentali
135658
Sigma-Aldrich
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone
97%
Scegli un formato
5 G
70,60 €
70,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
70,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
70,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
102-104 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClCC1CNC(=O)O1
InChI
1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7)
FNOZCEQRXKPZEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone undergoes 4-methoxylation by direct electrochemical oxidation in methanol at graphite electrode to yield (4RS, 5S)-chloromethyl-4-methoxy-2-oxazolidinone[1].
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Electrochemical oxidation of chiral 5-substituted 2-oxazolidinones: A key building block for dichiral ?-amino alcohols.
Danielmeier K, et al.
Tetrahedron, 52(29), 9743-9754 (1996)