134570
Boc-Pro-OH
99%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, Boc-L-proline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −60°, c = 1 in acetic acid
Punto di fusione
133-135 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?