Key Documents
131733
Sigma-Aldrich
Rhodizonic acid dihydrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2O6 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
248 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.OC1=C(O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)