Documenti fondamentali
129127
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
95%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
91-94 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br2Cl/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Chloro-3,5-dibromobenzene was used in the preparation of aryl bromide by the process of deprotonation.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jeffery A Gladding et al.
Tetrahedron, 67(35), 6697-6706 (2011-10-25)
Studies directed towards the synthesis of the architecturally complex marine natural product sporolide B are described. Synthetic analysis suggested advanced hydroquinone and benzodiquinane fragments, which upon elaboration were successfully united via an ester linkage. Macrocyclization studies were then carried out