129046
2,2,2-Trifluoroethylhydrazine solution
70 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Trifluoroethylhydrazine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
70 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.361
Temp. transizione
flash point 62 °C
Densità
1.294 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NNCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H5F3N2/c3-2(4,5)1-7-6/h7H,1,6H2
OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C