Documenti fondamentali
128112
Sigma-Aldrich
4-Ethoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)