Documenti fondamentali
128104
Sigma-Aldrich
4-Ethoxysalicylic acid
97%
Sinonimo/i:
4-Ethoxy-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OC6H3(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
153-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-6-3-4-7(9(11)12)8(10)5-6/h3-5,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
DVZPQHRWOUXUPU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)