Documenti fondamentali
127191
Sigma-Aldrich
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2NHCH2CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
122-124 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H18N2/c1-13(2)9-8-12-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3
LLSJAFHDYCTFCM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)