Documenti fondamentali
126551
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
98%
Sinonimo/i:
1,1,3-Trimethylbutadiene, 2,4-Dimethylpenta-2,4-diene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
67 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
94 °C (lit.)
Densità
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\C(C)=C
InChI
1S/C7H12/c1-6(2)5-7(3)4/h5H,1H2,2-4H3
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene has been used to study the structure of its various conformational isomers and their vibrational spectra[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Damir Barisic et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(18), 4821-4832 (2019-02-05)
Targeting the synthesis of rare-earth-metal pentadienyl half-sandwich tetramethylaluminate complexes, homoleptic [Ln(AlMe4 )3 ] (Ln=Y, La, Ce, Pr, Nd, Lu) were treated with equimolar amounts of the potassium salts K(2,4-dmp) (2,4-dmp=2,4-dimethylpentadienyl), K(2,4-dipp) (2,4-dipp=2,4-diisopropylpentadienyl), and K(2,4-dtbp) (2,4-dtbp=2,4-di-tert-butylpentadienyl). The reactions involving the larger
B Zhao et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56(4), 671-679 (2000-05-04)
Ab initio was used to study the structure of various conformational isomers and their vibrational spectra of 2,4-dimethyl-1,3-pentadiene (2,4-PD) in detail. Two stable conformations, s-trans and s-cis, were found in which s-trans is more stable. The geometry of stable conformations