Documenti fondamentali
126314
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
138-142 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1cccc(CO)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
CRLBBOBKCLYCJK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol has been used to study the solvent isotope effect (D2O versus H2O) on photomethanolysis efficiency and on fluorescence intensity.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Structure?reactivity studies and catalytic effects in the photosolvolysis of methoxy-substituted benzyl alcohols.
Wan P and Chak B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1751-1756 (1986)