125784
trans-Dehydroandrosterone
97%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-androsten-17-one, 5-Androsten-3β-ol-17-one, DHEA, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone
About This Item
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D +13.0°, c = 1 in ethanol
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?