Documenti fondamentali
121630
Sigma-Aldrich
1-Cyclopenteneacetonitrile
90%
About This Item
Formula condensata:
C5H7CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. ebollizione
124 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCC1=CCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h3H,1-2,4-5H2
LEWVRAMNXUWSFL-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains cyclopentylideneacetonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)