Documenti fondamentali
119024
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-iodo-6-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
2-Iodo-6-methyl-3-pyridinol, 6-Iodo-2-picolin-5-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
197-199 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)c(I)n1
InChI
1S/C6H6INO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
HRZOWBGCOJWHDY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)