Documenti fondamentali
115428
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitroanisole
99%
Scegli un formato
10 G
139,30 €
139,30 €
Prezzo di listino199,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
139,30 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Beilstein:
2328599
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
139,30 €
Prezzo di listino199,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3
HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methyl-3-nitroanisole may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)