Documenti fondamentali
115266
Sigma-Aldrich
4-Bromoisophthalic acid
95%
Sinonimo/i:
1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Bromoisophthalic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3-1,3-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
297-299 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Br)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T L Youngs et al.
Biochemistry international, 23(5), 915-922 (1991-03-01)
To examine the idea that glutamate decarboxylase from E. coli can be a convenient source for the study of the effects of compounds on GABA synthesis in the nervous system, a series of substrate analogues and divalent cations were tested