114685
4-Nitrophenylhydrazine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
contiene
≥10% water as stabilizer
Punto di fusione
156 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NNc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2
KMVPXBDOWDXXEN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
1 - Explosive hazardous materials
WGK 3