Documenti fondamentali
113220
Sigma-Aldrich
1-Phenylundecane
99%
Sinonimo/i:
Undecylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)10CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.40
Beilstein:
2044467
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
316 °C (lit.)
Punto di fusione
−5 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3
XBEADGFTLHRJRB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Undecylbenzene (1-Phenylundecane) forms a charge-transfer complex with fluoranil.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
K Elias Ikonen et al.
Journal of chromatography. A, 1614, 460705-460705 (2019-11-23)
An update for ASTM D2425, "Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Middle Distillates by Mass Spectrometry," was recently released to expand its scope by adding modern mass spectrometric instrumentation and a new sample type, synthesized hydrocarbons. While the method