111139
3-Methyl-2-pentanol
99%
Sinonimo/i:
sec-Butyl methyl carbinol
About This Item
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
131-134 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)C(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-4-5(2)6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
ZXNBBWHRUSXUFZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)