Documenti fondamentali
111090
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-hexen-3-ol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
138-139 °C (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(O)CC=C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-6-7(3,8)5-2/h4,8H,1,5-6H2,2-3H3
GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methyl-5-hexen-3-ol can be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)