Documenti
108235
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylanthraquinone
98%
Sinonimo/i:
β- tert -Butylanthraquinone, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9,10-anthracenedione, 2-tert -Butyl-9,10-anthraquinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C18H16O2/c1-18(2,3)11-8-9-14-15(10-11)17(20)13-7-5-4-6-12(13)16(14)19/h4-10H,1-3H3
YTPSFXZMJKMUJE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Polymerization of Methyl Methacrylate Photoinitiated by Anthraquinone and 2-tert-Butylanthraquinone
Ledwith, A., G. Ndaalio, and A. R. Taylor
Macromolecules, 8(1), 1-7 (1975)
Liquid chromatographic detection of cardiac glycosides, saccharides and hydrocortisone based on the photoreduction of 2-tert-butylanthraquinone
Gandelman, M. S.
Analytica Chimica Acta, 155, 159-171 (1983)