106305
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
≥99%
Sinonimo/i:
Sodium nitrilotriacetate tribasic monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na.H2O/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2