Documenti fondamentali
103985
Sigma-Aldrich
Cyclopentanemethanol
98%
Sinonimo/i:
(Hydroxymethyl)cyclopentane, Cyclopentyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
C5H9CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
1919000
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 103985, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
162-163 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6-7H,1-5H2
ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cyclopentanemethanol was used to study catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at a glassy carbon electrode in acetonitrile containing tetramethylammonium tetrafluoroborate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Catalytic reduction of 6-bromo-1-hexene by nickel (I) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in acetonitrile.
Fang DM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148(12), E464-E467 (2001)