100536
4-Aminobenzoic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-Aminobenzoic acid, ReagentPlus®, 99%
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
187-189 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Densità
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Covalent modification of glassy carbon electrode.
- Synthesis of 1,4-(2-chlorobenzylidene)aminobenzoic acid (Schiff base).
- Spectrophotometric determination of the trace amounts of dopamine, methyldopa and levodopa.
- Synthesis of 1:1 proton-transfer compound with 5-sulfosalicylic acid.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
339.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
171 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves