Documenti fondamentali
ADVH99BD2C4D
AChemBlock
1-allyl-5-bromo-4-nitro-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
1-allyl-5-bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O2/c1-2-3-9-6(7)5(4-8-9)10(11)12/h2,4H,1,3H2
InChI
OVLPNJYNWUTVBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q61972-1-allyl-5-bromo-4-nitro-1h-pyrazole.html
Synonym
1-allyl-5-bromo-4-nitro-1h-pyrazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q61972-1-allyl-5-bromo-4-nitro-1h-pyrazole.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)