Key Documents
57950-U
Inyector de baja dispersión Rheodyne® Modelo 8125
Sinónimos:
Low Dispersion HPLC Injector
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
eCl@ss:
32070500
NACRES:
SB.51
description
manual, dispersion injector
feature
number of ports 6
positions 2
parameter
7000 psi max. pressure (490 bar)
General description
Inyecta tan poco como 0.1μL de muestra con alta precisión y residuo cero.
Los canales de flujo de pequeño diámetro llevan a una versión del inyector Modelo 7125 de baja dispersión. Excelente para usar con columnas de calibre estrecho (1-3mm I.D.), pero también adecuado para columnas de diámetro mayores. La resolución se mejora con los compuestos relativamente no retenidos, a pesar de ser los más susceptibles a efectos de columna extra. Características adicionales incluyen:
  • Puerto de aguja con cero-retención integrada
  • Interruptor de posición integrado para indicar la inyección
  • Sello de rotor (VESPEL) de larga vida-hasta 30,000 inyecciones antes de tener que cambiarlo
  • Ajustable por el usuario hasta 7000psi (490kg/cm2)
  • Diseño de rotor de cara plana- fácil de reparar.
Incluye loop de muestra de 5μL. El inyector viene con conexiones para todos los puertos, agujas de luer hub calibre 22, limpiador de puerto de aguja, dos tubos de ventilación, llaves, tornillos de montura e instrucciones. Solicite los loops de muestra adicionales por separado.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)