Key Documents
54432
Inyector Rheodyne® Modelo 9725
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
feature
manual
number of ports 6
positions 2
parameter
5000 psi max. pressure
General description
El inyector Modelo 9725 es ideal para HPLC y procesos de purificación de biomoléculas usando LC gel suave. El funcionamiento de ese inyector giratorio de 6-puertos es similar al inyector Modelo 7725, pero ningún metal entra en contacto con las muestras. El modelo 9725 incorpora el diseño MMB (make-before-break design) (ver la página anterior, figura A).
Los canales de flujo de 0.25mm DI ofrecen una baja dispersión cuando se utilizan con columnas de diámetro interno estrecho, pero evitan la excesiva resistencia al flujo a las velocidades utilizadas en las columnas analíticas y preparativas más grandes. Utilice conexiones Rheodyne HPT y tubos PEEK de alta presión. El modelo 9725i incluye interruptor de posición integrado.
Incluye un loop PEEK de muestra de 20&##956;l, sello de rotor Teftzel, conexiones para todos los puertos, aguja con "luer hub" calibre 22, limpiador de puerto de aguja, dos tubos de ventilación Tefzel, llaves, tornillos para montaje e instrucciones.
Adquiera loops de muestra adicionales por separado.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)