Documentos clave
57620-U
Inyector Rheodyne®
Rheodyne 7725
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
eCl@ss:
42079206
NACRES:
SB.51
descripción
manual with MBB
Características
number of ports 6
positions 2
fabricante / nombre comercial
Rheodyne 7725
Parámetros
7000 psi max. pressure
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.