33356
BF3 - Methanol
10 % (w/w), pkg of 20 × 1 mL
Sinónimos:
Boron trifluoride
About This Item
Productos recomendados
grade
for GC derivatization
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
packaging
pkg of 20 × 1 mL
concentration
10 % (w/w)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Application
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
target_organs
Eyes, Kidney
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GCsuitable for GC, application for SPENuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.